Tisk…
N-(3-Trimethoxysilylpropyl)pyrrole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52338-5G OR52338-1G
APOSOR52338-5GEA 5430 CZK
APOSOR52338-5G APOSOR52338-1G
N-(3-Trimethoxysilylpropyl)pyrrole 95%
N-(3-Trimethoxysilylpropyl)pyrrole
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃Si
Bod varu: 105…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054844
CAS číslo: 80906-67-8