Tisk…
1,2,4-Oxadiazole-3-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52319-100MG OR52319-250MG OR52319-1G
APOSOR52319-100MGEA 3740 CZK
APOSOR52319-100MG APOSOR52319-250MG APOSOR52319-1G
1,2,4-Oxadiazole-3-carboxylic acid 95+%
1,2,4-Oxadiazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₃H₂N₂O₃
MW: 114,06 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09414720
CAS číslo: 856787-15-0