Tisk…
2-Chloro-N,N-diisobutylacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52317-10G OR52317-1G OR52317-5G
APOSOR52317-10GEA 5230 CZK
APOSOR52317-10G APOSOR52317-1G APOSOR52317-5G
2-Chloro-N,N-diisobutylacetamide
2-Chloro-N,N-diisobutylacetamide
Vzorec: C₁₀H₂₀ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040035
CAS číslo: 5326-82-9