(8S)-5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine dihydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR52314-1G
OR52314-250MG
APOSOR52314-1GEA
21490
CZK
APOSOR52314-1G
APOSOR52314-250MG
(8S)-5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine dihydrochloride 95%
(8S)-5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-amine dihydrochloride
Vzorec:
C₉H₁₂N₂·2ClH Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD17926204 CAS číslo: 865303-57-7 |