Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR52278-10G
OR52278-1G
OR52278-5G
APOSOR52278-10GEA
24270
CZK
APOSOR52278-10G
APOSOR52278-1G
APOSOR52278-5G
Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Vzorec:
C₅H₉NO₃ MW: 131,13 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18072727 CAS číslo: 118972-97-7 |