Tisk…
Oxan-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR52254-1G OR52254-250MG
APOSOR52254-1GEA 0 CZK
APOSOR52254-1G APOSOR52254-250MG
Oxan-3-amine
Oxan-3-amine
Vzorec: C₅H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371531
CAS číslo: 120811-32-7
UN: 2735
ADR: 8,III