3-(Aminomethyl)benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR52244-1G
OR52244-250MG
APOSOR52244-1GEA
16800
CZK
APOSOR52244-1G
APOSOR52244-250MG
3-(Aminomethyl)benzenesulphonamide
3-(Aminomethyl)benzenesulphonamide
Vzorec:
C₇H₁₀N₂O₂S MW: 186,232 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09727958 CAS číslo: 628298-58-8 |