Tisk…
7-Mercapto-4-methylcoumarin 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methyl-7-thioumbelliferone, 4-Methyl-7-sulphanyl-2H-chromen-2-one, 7-Mercapto-4-methyl-2H-chromen-2-one
OR52240-1G OR52240-5G
APOSOR52240-1GEA 1450 CZK
APOSOR52240-1G APOSOR52240-5G
7-Mercapto-4-methylcoumarin 97%
7-Mercapto-4-methylcoumarin
Vzorec: C₁₀H₈O₂S
MW: 192,234 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00467591
CAS číslo: 137215-27-1