Tisk…
3-Bromo-5-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52231-1G OR52231-5G
APOSOR52231-1GEA 12570 CZK
APOSOR52231-1G APOSOR52231-5G
3-Bromo-5-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
3-Bromo-5-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Vzorec: C₉H₉BrClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28384163
CAS číslo: 1700202-83-0