Tisk…
3-Amino-5-bromo-2-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52230-1G OR52230-250MG OR52230-5G
APOSOR52230-1GEA 28110 CZK
APOSOR52230-1G APOSOR52230-250MG APOSOR52230-5G
3-Amino-5-bromo-2-methoxybenzoic acid
3-Amino-5-bromo-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₈BrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28384162
CAS číslo: 60541-85-7