Tisk…
Methyl 4-amino-2,5-dimethylbenzoate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52228-5G
APOSOR52228-5GEA 6020 CZK
APOSOR52228-5G
Methyl 4-amino-2,5-dimethylbenzoate 95+%
Methyl 4-amino-2,5-dimethylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09839220
CAS číslo: 21339-74-2