Tisk…
Phenyl(piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52222-1G OR52222-5G
APOSOR52222-1GEA 5200 CZK
APOSOR52222-1G APOSOR52222-5G
Phenyl(piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Phenyl(piperidin-4-yl)methanol hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₇NO·ClH
MW: 227,73 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28014028
CAS číslo: 91688-34-5