Tisk…
Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-amino-3-chloropicolinate, 5-Amino-3-chloro-2-(methoxycarbonyl)pyridine
OR52216-100MG OR52216-250MG OR52216-1G
APOSOR52216-100MGEA 2400 CZK
APOSOR52216-100MG APOSOR52216-250MG APOSOR52216-1G
Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18258038
CAS číslo: 1256825-20-3