Tisk…
[(E)-2-(Ethoxycarbonyl)vinyl]boronic acid, pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52213-1G OR52213-5G OR52213-25G
APOSOR52213-1GEA 1040 CZK
APOSOR52213-1G APOSOR52213-5G APOSOR52213-25G
[(E)-2-(Ethoxycarbonyl)vinyl]boronic acid, pinacol ester 97%
[(E)-2-(Ethoxycarbonyl)vinyl]boronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₉BO₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09027313
CAS číslo: 1009307-13-4