Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR52181-1G
OR52181-5G
OR52181-25G
APOSOR52181-1GEA
622
CZK
APOSOR52181-1G
APOSOR52181-5G
APOSOR52181-25G
Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Vzorec:
C₈H₆BrIO₂ Bod tání: 70…71 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18398802 CAS číslo: 1257231-51-8 |