[2-(Benzyloxy)ethoxy]acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
BnO-PEG1-CH2COOH, 2-(2-(Benzyloxy)ethoxy)acetic acid
OR52176-1G
OR52176-250MG
APOSOR52176-1GEA
4300
CZK
APOSOR52176-1G
APOSOR52176-250MG
[2-(Benzyloxy)ethoxy]acetic acid
[2-(Benzyloxy)ethoxy]acetic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₄ MW: 210,226 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16294180 CAS číslo: 93206-09-8 |