4-Allyloxy2,2,6,6-tetramethylpiperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,2,6,6-Tetramethyl-4-(prop-2-en-1-yloxy)piperidine
OR52153-1G
OR52153-5G
APOSOR52153-1GEA
4770
CZK
APOSOR52153-1G
APOSOR52153-5G
4-Allyloxy2,2,6,6-tetramethylpiperidine 95%
4-Allyloxy2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Vzorec:
C₁₂H₂₃NO MW: 197,317 g/mol Hustota: 0,88…0.92 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23381681 CAS číslo: 43224-75-5 |