Tisk…
4-Phenylpyrimidine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52152-1G OR52152-250MG
APOSOR52152-1GEA 9990 CZK
APOSOR52152-1G APOSOR52152-250MG
4-Phenylpyrimidine-2-carboxylic acid
4-Phenylpyrimidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₈N₂O₂
Bod tání: 154…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16988171
CAS číslo: 74647-39-5