Tisk…
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
OR5215-1G OR5215-250MG
APOSOR5215-1GEA 7280 CZK
APOSOR5215-1G APOSOR5215-250MG
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
Vzorec: C₁₂H₁₉N₃·3ClH·H₂O
MW: 332,697 g/mol
Bod tání: 238…250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09026608
CAS číslo: 913830-33-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III