Tisk…

2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Bromothiazol-2-amine

OR52147-25G OR52147-5G
APOSOR52147-25GEA 4800 CZK
APOSOR52147-25G APOSOR52147-5G
2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole 97%
2-Amino-5-bromo-1,3-thiazole
Vzorec: C₃H₃BrN₂S
MW: 179,038 g/mol
Bod tání: 165 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00016893
CAS číslo: 3034-22-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR