Tisk…
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5214-1G OR5214-250MG
APOSOR5214-1GEA 10780 CZK
APOSOR5214-1G APOSOR5214-250MG
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline 95%
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025872
CAS číslo: 898289-35-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II