3-Iodo-2-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-6-iodonitrobenzene
OR52139-1G
OR52139-250MG
OR52139-5G
APOSOR52139-1GEA
5460
CZK
APOSOR52139-1G
APOSOR52139-250MG
APOSOR52139-5G
3-Iodo-2-nitroaniline
3-Iodo-2-nitroaniline
Vzorec:
C₆H₅IN₂O₂ MW: 264.021 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD18397930 CAS číslo: 721925-17-3 |