Tisk…
N-Methyl-2-(4-methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5213-1G OR5213-250MG
APOSOR5213-1GEA 6550 CZK
APOSOR5213-1G APOSOR5213-250MG
N-Methyl-2-(4-methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
N-Methyl-2-(4-methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine
Vzorec: C₁₄H₂₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09065003
CAS číslo: 915707-57-2