4-[(Methylamino)methyl]-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR5212-1G
OR5212-250MG
APOSOR5212-1GEA
8530
CZK
APOSOR5212-1G
APOSOR5212-250MG
4-[(Methylamino)methyl]-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine
4-[(Methylamino)methyl]-1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine
Vzorec:
C₁₂H₂₀N₄ MW: 220.314 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09064987 CAS číslo: 887922-91-0 UN: 2922 ADR: 8+6.1 III |