Tisk…
6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52118-100MG OR52118-500MG
APOSOR52118-100MGEA 0 CZK
APOSOR52118-100MG APOSOR52118-500MG
6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₆BrClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18073561
CAS číslo: 1378947-22-8