Tisk…
2-Bromoethylamine, N-CBZ protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Amino-2-bromoethane, N-CBZ protected, Benzyl (2-bromoethyl)carbamate
OR52103-100G
APOSOR52103-100GEA 4860 CZK
APOSOR52103-100G
2-Bromoethylamine, N-CBZ protected
2-Bromoethylamine, N-CBZ protected
Vzorec: C₁₀H₁₂BrNO₂
MW: 258,112 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909490
CAS číslo: 53844-02-3