Tisk…
6-Bromo-2-chloro-7-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-2-chloro-4-methyl-7-azabenzimidazole
OR52096-1G OR52096-250MG
APOSOR52096-1GEA 28440 CZK
APOSOR52096-1G APOSOR52096-250MG
6-Bromo-2-chloro-7-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
6-Bromo-2-chloro-7-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Vzorec: C₇H₅BrClN₃
MW: 246,492 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22460484
CAS číslo: 1388071-17-7