Tisk…
4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52092-1G OR52092-500MG
APOSOR52092-1GEA 37360 CZK
APOSOR52092-1G APOSOR52092-500MG
4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄BrClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17168993
CAS číslo: 1248548-54-0