Tisk…
Methyl 3,5-dichloro-2-hydroxybenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Dichloro-6-(methoxycarbonyl)phenol, Methyl 3,5-dichlorosalicylate
OR52077-1G OR52077-5G OR52077-250MG
APOSOR52077-1GEA 7280 CZK
APOSOR52077-1G APOSOR52077-5G APOSOR52077-250MG
Methyl 3,5-dichloro-2-hydroxybenzoate 97%
Methyl 3,5-dichloro-2-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₆Cl₂O₃
MW: 221,037 g/mol
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464939
CAS číslo: 7606-87-3