Tisk…
3-Iodo-2-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-6-iodonitrobenzene
OR52072-1G OR52072-250MG OR52072-5G
APOSOR52072-1GEA 3970 CZK
APOSOR52072-1G APOSOR52072-250MG APOSOR52072-5G
3-Iodo-2-nitrophenol
3-Iodo-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄INO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18398038
CAS číslo: 861010-57-3