6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2,4-Diamino-6-ethyl-5-iodopyrimidine, 2,4-Diamino-6-ethyl-5-iodo-1,3-diazine
OR52066-250MG
OR52066-1G
OR52066-5G
APOSOR52066-250MGEA
4400
CZK
APOSOR52066-250MG
APOSOR52066-1G
APOSOR52066-5G
6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine 97%
6-Ethyl-5-iodopyrimidine-2,4-diamine
Vzorec:
C₆H₉IN₄ MW: 264,067 g/mol Bod tání: 150…152 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11655943 CAS číslo: 514854-13-8 |