Tisk…
Methyl 4-[(1S)-1-aminoethyl]benzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR52064-1G OR52064-5G
APOSOR52064-1GEA 695 CZK
APOSOR52064-1G APOSOR52064-5G
Methyl 4-[(1S)-1-aminoethyl]benzoate 98%
Methyl 4-[(1S)-1-aminoethyl]benzoate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Bod tání: 59…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06762070
CAS číslo: 222714-37-6
UN: 2735
ADR: 8,III