Tisk…
3-Iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Iodo-6-azaindazole
OR52040-1G OR52040-250MG OR52040-5G
APOSOR52040-1GEA 2820 CZK
APOSOR52040-1G APOSOR52040-250MG APOSOR52040-5G
3-Iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 98%
3-Iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Vzorec: C₆H₄IN₃
MW: 245,021 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11845480
CAS číslo: 1082040-63-8