Tisk…
4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5204-1G OR5204-5G
APOSOR5204-1GEA 6390 CZK
APOSOR5204-1G APOSOR5204-5G
4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzaldehyde 97%
4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₄O₃
Bod tání: 95…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09064964
CAS číslo: 215460-40-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III