Tisk…
4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(4-Bromophenyl)benzaldehyde, 4'-Bromo-4-formylbiphenyl, 4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
OR52016-1G OR52016-5G
APOSOR52016-1GEA 5330 CZK
APOSOR52016-1G APOSOR52016-5G
4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉BrO
MW: 261,114 g/mol
Bod tání: 136…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05980925
CAS číslo: 50670-58-1