4-Acetoxybenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR51991-1G
OR51991-5G
OR51991-10G
APOSOR51991-1GEA
2150
CZK
APOSOR51991-1G
APOSOR51991-5G
APOSOR51991-10G
4-Acetoxybenzyl alcohol
4-Acetoxybenzyl alcohol
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,174 g/mol Bod tání: 37…42 °C Hustota: 1,169 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02752162 CAS číslo: 6309-46-2 |