Tisk…
3-Isobutylglutaric acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR51987-100G OR51987-500G OR51987-25G
APOSOR51987-100GEA 1330 CZK
APOSOR51987-100G APOSOR51987-500G APOSOR51987-25G
3-Isobutylglutaric acid 98%
3-Isobutylglutaric acid
Vzorec: C₉H₁₆O₄
Bod tání: 52…55 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD15529751
CAS číslo: 75143-89-4