Tisk…
(3-Methoxyphenyl)methanethiol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR51960-1G OR51960-250MG
APOSOR51960-1GEA 20470 CZK
APOSOR51960-1G APOSOR51960-250MG
(3-Methoxyphenyl)methanethiol 95%
(3-Methoxyphenyl)methanethiol
Vzorec: C₈H₁₀OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09812092
CAS číslo: 7166-64-5