3-Bromo-5-isopropylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR51942-250MG
OR51942-1G
APOSOR51942-250MGEA
1740
CZK
APOSOR51942-250MG
APOSOR51942-1G
3-Bromo-5-isopropylbenzoic acid
3-Bromo-5-isopropylbenzoic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₁BrO₂ MW: 243,097 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20040502 CAS číslo: 112930-39-9 |