Tisk…
2,2-Dimethoxybutane 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51925-1G OR51925-5G
APOSOR51925-1GEA 5230 CZK
APOSOR51925-1G APOSOR51925-5G
2,2-Dimethoxybutane 90%
2,2-Dimethoxybutane
Vzorec: C₆H₁₄O₂
MW: 118.174 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185945
CAS číslo: 3453-99-4