2-Benzylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
α-Phenyl-o-toluic acid, 2-Carboxydiphenylmethane
OR5190-25G
APOSOR5190-25GEA
2480
CZK
APOSOR5190-25G
2-Benzylbenzoic acid 98%
2-Benzylbenzoic acid
Vzorec:
C₁₄H₁₂O₂ MW: 212,244 g/mol Bod tání: 112…115 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002484 CAS číslo: 612-35-1 |