Tisk…
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51894-1G OR51894-5G OR51894-10G
APOSOR51894-1GEA 744 CZK
APOSOR51894-1G APOSOR51894-5G APOSOR51894-10G
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod tání: 180…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00033852
CAS číslo: 487-69-4