Tisk…
2,4,5-Trichloropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51890-1G OR51890-5G
APOSOR51890-1GEA 2370 CZK
APOSOR51890-1G APOSOR51890-5G
2,4,5-Trichloropyridine 98%
2,4,5-Trichloropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09028037
CAS číslo: 55934-01-5