Tisk…
3-Bromo-6-chloro-2-methoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51871-1G OR51871-5G OR51871-10G
APOSOR51871-1GEA 3190 CZK
APOSOR51871-1G APOSOR51871-5G APOSOR51871-10G
3-Bromo-6-chloro-2-methoxypyridine 98%
3-Bromo-6-chloro-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₅BrClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18257579
CAS číslo: 1211526-62-3