Tisk…
tert-Butyl 3-aminopropanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51868-1G OR51868-250MG OR51868-5G
APOSOR51868-1GEA 2980 CZK
APOSOR51868-1G APOSOR51868-250MG APOSOR51868-5G
tert-Butyl 3-aminopropanoate
tert-Butyl 3-aminopropanoate
Vzorec: C₇H₁₅NO₂
Bod varu: 192,3 °C
Bod vzplanutí: 64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06212562
CAS číslo: 15231-41-1