Tisk…
2-Iodo-6-methylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Formyl-3-iodotoluene, 6-Iodo-o-tolualdehyde
OR51863-1G OR51863-250MG OR51863-5G
APOSOR51863-1GEA 8200 CZK
APOSOR51863-1G APOSOR51863-250MG APOSOR51863-5G
2-Iodo-6-methylbenzaldehyde 95%
2-Iodo-6-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇IO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18397773
CAS číslo: 1261826-51-0