Tisk…
5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-3-nitro-o-toluic acid, 3-Carboxy-5-chloro-2-methylnitrobenzene
OR51861-1G OR51861-250MG OR51861-5G
APOSOR51861-1GEA 1740 CZK
APOSOR51861-1G APOSOR51861-250MG APOSOR51861-5G
5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₈H₆ClNO₄
MW: 215.591 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09036377
CAS číslo: 154257-81-5