Tisk…
2-Iodo-6-methylbenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1-iodo-3-methylbenzene, α-Bromo-6-iodo-o-xylene
OR51857-1G OR51857-250MG OR51857-5G
APOSOR51857-1GEA 7250 CZK
APOSOR51857-1G APOSOR51857-250MG APOSOR51857-5G
2-Iodo-6-methylbenzyl bromide
2-Iodo-6-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrI
MW: 310.958 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18397826
CAS číslo: 1261481-48-4
UN: 3261
ADR: 8 II