Tisk…
3,4-Dichlorophenylacetylene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5185-1G OR5185-5G OR5185-25G OR5185-100G
APOSOR5185-1GEA 1540 CZK
APOSOR5185-1G APOSOR5185-5G APOSOR5185-25G APOSOR5185-100G
3,4-Dichlorophenylacetylene
3,4-Dichlorophenylacetylene
Vzorec: C₈H₄Cl₂
MW: 171,023 g/mol
Bod tání: 40…44 °C
Bod vzplanutí: 96,1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07783046
CAS číslo: 556112-20-0