Tisk…
Methyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51846-1G OR51846-5G
APOSOR51846-1GEA 612 CZK
APOSOR51846-1G APOSOR51846-5G
Methyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate
Methyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₆H₆N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25542372
CAS číslo: 42821-92-1